Learn More
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane, 98%
Codice prodotto. 10259333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10259333 5 g Bottiglia in vetro 5g
10472995 1 g Glass Bottle 1g
10085403 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10259333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393240050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34824-58-3 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34824-58-3
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Numero MDL MFCD00155124
InChI Key IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-bromophenyl-1,3-dioxolane, 2-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-2-bromophenyl, 1-bromo-2-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-bromophenyldioxolane, 2-bromo benzaldehyde ethylene glycol acetal, 2-2-bromo-phenyl-1,3 dioxolane, pubchem3729, acmc-1csyy, bromobenzaldehyde ethylene acetal
PubChem CID 553534
IUPAC Name 2-(2-bromophenyl)-1,3-dioxolane
SMILES BrC1=CC=CC=C1C1OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Bromophenyl)-1, 3-dioxolane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 229.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.