Learn More
2-(2-Bromophenyl)furan, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10432684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10432684 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10432684 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46210DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Bromophenyl)furan
CAS 38527-58-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C10H7BrO
Numero MDL MFCD08435878
Quantità 1 g
Sinonimo 2-2-bromophenyl furan, furan,2-2-bromophenyl
InChI Key YWWTWWDBLGSPAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)Br
IUPAC Name 2-(2-bromophenyl)furan
Molecular Weight (g/mol) 223.069
PubChem CID 11615504
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 97%