Learn More
2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine, TRC
Codice prodotto. 30457291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457291 250 mg 250mg
30452669 50 mg 50mg
30453992 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30457291 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790410250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Nomi componenti o analita 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C26 H14 F6 N2 S2
InChI Formula InChI=1S/C26H14F6N2S2/c27-25(28,29)14-9-10-23-20(11-14)34(18-6-2-4-8-22(18)36-23)19-13-24-17(12-15(19)26(30,31)32)33-16-5-1-3-7-21(16)35-24/h1-13,33H
Tipo di soluzione Neat
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(c2c1)c4cc5Sc6ccccc6Nc5cc4C(F)(F)F
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)-3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]-10H-phenothiazine
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 532.523
Quantità 250 mg
Peso formulazione 532.05