Learn More
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, 99+%
Codice prodotto. 10775041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775041 1 L Bottiglia in vetro 1L
10763144 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11984721 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10775041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.20€
    40.60€ / 1L
    Risparmia 3.60€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-34-5
Formula molecolare C8H18O3
Molecular Weight (g/mol) 162.23
InChI Key OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
IUPAC Name 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
SMILES CCCCOCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -68.0°C
Densità 0.9550g/mL
Punti di ebollizione 231.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 1 L
Beilstein 01,IV,2394
Indice di Merck 15,3133
Gravità specifica 0.955
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with oils, miscible with most common organic solvents
Viscosità 6.16 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol