Learn More
2-(2-Chloro-2-nitropropoxy)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Chloro-2-nitropropoxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 86958-48-7 |
| Formula molecolare | C8H14ClNO4 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H14ClNO4/c1-8(9,10(11)12)6-14-7-4-2-3-5-13-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC(Cl)(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-(2-chloro-2-nitropropoxy)oxane |
| Molecular Weight (g/mol) | 223.65 |
| Peso formulazione | 223.0611 |