Learn More
2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30362170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362170 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36721025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-3,4-difluorobenzoic Acid
CAS 303175-44-2
Formula molecolare C13 H7 Cl F2 I N O2
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H7ClF2INO2/c14-8-5-6(17)1-4-10(8)18-12-7(13(19)20)2-3-9(15)11(12)16/h1-5,18H,(H,19,20)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1Nc2ccc(I)cc2Cl
IUPAC Name 2-(2-chloro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 409.55
Peso formulazione 408.9178