Learn More
2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 811450-82-5 |
| Formula molecolare | C10H11ClN2O4 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)COCCCl)cc1 |
| IUPAC Name | 2-(2-chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 258.66 |
| Peso formulazione | 258.0407 |