Learn More
2-[(2-chloroethyl)sulfonyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10421553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10421553 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10421553 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07960DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(2-Chloroethyl)sulfonyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 243643-97-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H7ClF3NO2S
Numero MDL MFCD00099609
Quantità 1 g
Sinonimo 2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethanesulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethylsulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethyl sulphonyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl
InChI Key VACOIIVHOIMMEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)CCCl
IUPAC Name 2-(2-chloroethylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 273.654
PubChem CID 2779640
Peso formulazione 273.66
Percent Purity 97%