Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride, 97%, Maybridge
21.00€ - 205.70€
Identificatori chimici
CAS 58403-03-5
Formula molecolare C8H10Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 221.081
Numero MDL MFCD00173805
InChI Key WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
IUPAC Name 2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCC(=N)N)Cl.Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10455332 SDS Vedere i documenti Maybridge
SPB05621DA
1g 21.00€
1g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 07-02-2020
Aggiungi al carrello
10753483 SDS Vedere i documenti Maybridge
SPB05621EA
10g 112.00€
10g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 07-02-2020
Aggiungi al carrello
10001984 SDS Vedere i documenti Maybridge
SPB05621EB
25g 205.70€
25g Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Data di spedizione prevista
dal fornitore 07-02-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
58403-03-5
221.081
WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
2745914
C1=CC=C(C(=C1)OCC(=N)N)Cl.Cl
C8H10Cl2N2O
MFCD00173805
2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide;hydrochloride
Specifica
2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
1g
97.0
C8H10Cl2N2O
MFCD00173805
WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide;hydrochloride
2745914
97%
Amber glass bottle
58403-03-5
97%
ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
C1=CC=C(C(=C1)OCC(=N)N)Cl.Cl
221.081
221.09