Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10753483 10 g 10g
10455332 1 g 1g
10001984 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB05621EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 58403-03-5
Formula molecolare C8H10Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 221.08
Numero MDL MFCD00173805
InChI Key WPWKAEFYVGWTAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-chlorophenoxy acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetimidamide hydrochloride, 2-2-chloro-phenoxy-acetamidine hydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanimidamide monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy acetamide hydrochloride, ethanimidamide, 2-2-chlorophenoxy-, monohydrochloride, 2-2-chlorophenoxy ethanamidine, chloride, 2-2-chlorophenoxy acetamidine hcl, 2-chlorophenoxy ethanimidamide hydrochloride
PubChem CID 2745914
SMILES [H+].[Cl-].NC(=N)COC1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Chlorophenoxy)ethanimidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare ClC6H4OCH2C(=NH)NH2·HCl
Quantità 10 g
IUPAC Name 2-(2-chlorophenoxy)ethanimidamide;hydrochloride
Peso formulazione 221.09
Percent Purity 97%