Learn More
2-(2-chlorophenoxy)ethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(2-Chlorophenoxy)ethylamine |
| CAS min. % | 97.0 |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | ClC6H4O(CH2)2NH2 |
| Sinonimo | 2-2-chlorophenoxy ethylamine, 2-2-chlorophenoxy ethanamine, 2-2-chlorophenoxy-1-ethanamine, ethanamine, 2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethyl amine, 1-2-aminoethoxy-2-chlorobenzene, acmc-20aoqz, ethanamine,2-2-chlorophenoxy, 2-2-chlorophenoxy ethan-1-amine |
| Peso formulazione | 171.63 |
| Percent Purity | 97% |