missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid, TRC

Codice prodotto. 30354910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30354910 50 mg
30360175 100 mg
30353427 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30354910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC72301550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1018498-30-0
Formula molecolare C14 H10 Cl N O3
Molecular Weight (g/mol) 275.687
Sinonimo 2-(2-Chlorophenyl)-1,3-Benzoxazole-5-Carboxylic Acid
IUPAC Name 2-(2-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2OC(Nc2c1)c3ccccc3Cl

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18)
Peso formulazione 275.035
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.