Learn More
2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30360175
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30360175 100 mg
30353427 10 mg
30354910 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30360175 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC723015100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1018498-30-0
Formula molecolare C14 H10 Cl N O3
Molecular Weight (g/mol) 275.687
Sinonimo 2-(2-Chlorophenyl)-1,3-Benzoxazole-5-Carboxylic Acid
IUPAC Name 2-(2-chlorophenyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1ccc2OC(Nc2c1)c3ccccc3Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(2-Chlorophenyl)-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic Acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10ClNO3/c15-10-4-2-1-3-9(10)13-16-11-7-8(14(17)18)5-6-12(11)19-13/h1-7,13,16H,(H,17,18)
Peso formulazione 275.035