Learn More
2-(2-chlorophenyl)benzimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228532
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
3574-96-7
C13H9ClN2
228.68
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
chlorfenazole, 2-2-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, chlorfenazole iso, 1h-benzimidazole, 2-2-chlorophenyl, 2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, unii-rt668w2svp, 2-o-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
77123
2-(2-chlorophenyl)-1H-benzimidazole
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2)Cl
3574-96-7
C13H9ClN2
228.68
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
chlorfenazole, 2-2-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzimidazole, chlorfenazole iso, 1h-benzimidazole, 2-2-chlorophenyl, 2-2-chlorophenyl-1h-benzoimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, unii-rt668w2svp, 2-o-chlorophenyl benzimidazole, 2-2-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole
77123
2-(2-chlorophenyl)-1H-benzimidazole
C1=CC=C(C(=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N2)Cl
Materiale o nome chimico 2-(2-chlorophenyl)benzimidazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 223.2°C to 234.7°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 228.68
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.