Learn More
2,2-Di-n-propylacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11459813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459813 10 g 10g
11484120 25 g 25g
11469813 50 g 50g
11479813 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11459813 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12962.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-66-1
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00002672
InChI Key NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
IUPAC Name 2-propylpentanoic acid
SMILES CCCC(CCC)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Di-n-propylacetic acid
Densità 0.905
Punti di ebollizione 219°C to 220°C
Punto d'infiammabilità 126°C (258°F)
Odore Weak, Characteristic
Indice di rifrazione 1.425
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1750447
Indice di Merck 14,9913
Peso formulazione 144.21
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Di-n-propylacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Valproate