Learn More
2,2-Di-n-propylacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11484120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11484120 25 g 25g
11459813 10 g 10g
11469813 50 g 50g
11479813 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11484120 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12962.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 99-66-1
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00002672
InChI Key NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
IUPAC Name 2-propylpentanoic acid
SMILES CCCC(CCC)C(O)=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2,2-Di-n-propylacetic acid
Punti di ebollizione 219°C to 220°C
Punto d'infiammabilità 126°C (258°F)
Odore Weak, Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1750447
Indice di Merck 14,9913
Peso formulazione 144.21
Percent Purity ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.