Learn More
2,2’-Dibenzothiazoyl Disulfide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2'-Dibenzothiazolyl Disulfide |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H |
| Peso formulazione | 331.957 |