Learn More
2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole, 97%
Codice prodotto. 11320016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11320016 1 g 1g
11310016 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11320016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32056.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2032-75-9 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2032-75-9
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Numero MDL MFCD00196818
InChI Key NMNKOUVBELKKTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-benzodioxole,2,2-dichloro, 2,2-dichlorobenzo d 1,3 dioxole, dcmdb, 1,2-dichloromethylenedioxy benzene
PubChem CID 11041568
IUPAC Name 2,2-dichloro-2H-1,3-benzodioxole
SMILES ClC1(Cl)OC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dichloro-1,3-benzodioxole
Densità 1.54
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 191.01
Percent Purity 97%