Learn More
2,2-Dichloroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30388600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388600 5 g
30381761 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30388600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4316455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2648-61-5
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Sinonimo 2,2-Dichloro-1-phenylethanone, 2,2-Dichloro-1-phenylethan-1-one, NSC 53617, Phenacylidene Dichloride, alpha,alpha-Dichloroacetophenone, ω,ω-Dichloroacetophenone
IUPAC Name 2,2-dichloro-1-phenylethanone
SMILES ClC(Cl)C(=O)c1ccccc1
Specifications
Materiale o nome chimico 2,2-Dichloroacetophenone
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
Peso formulazione 187.9796