Learn More
2,2'-Dichlorobenzil, 98+%
Codice prodotto. 11362546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362546 25 g 25g
11352546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06507.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21854-95-5 | C14H8Cl2O2 | 279.116 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21854-95-5
Formula molecolare C14H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 279.116
Numero MDL MFCD00018263
InChI Key VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-dichlorobenzil, 1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 2-chlorophenyl, 2,2'-dichlorodibenzoyl, benzil, 2,2'-dichloro, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 2-chlorophenyl, bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-dione, benzil,2'-dichloro, 2,2/'-dichlorobenzil, acmc-20aok0
PubChem CID 89076
IUPAC Name 1,2-bis(2-chlorophenyl)ethane-1,2-dione
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Dichlorobenzil
Punto di fusione 132°C to 136°C
Quantità 25 g
Beilstein 2120689
Peso formulazione 279.12
Percent Purity ≥98%