Learn More
2,2'-Dichlorobenzophenone, 98+%
Codice prodotto. 11352396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352396 5 g 5g
11342396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06144.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5293-97-0 | C13H8Cl2O | 251.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5293-97-0
Formula molecolare C13H8Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 251.106
Numero MDL MFCD00039303
InChI Key DRDRZHJTTDSOPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-dichlorobenzophenone, bis 2-chlorophenyl methanone, methanone, bis 2-chlorophenyl, unii-5y7f5u8ant, 5y7f5u8ant, benzophenone, 2,2'-dichloro, bis 2-chlorophenyl ketone, acmc-1ao0c, benzophenone,2'-dichloro, 2,2-dichlorobenzophenone
PubChem CID 347097
IUPAC Name bis(2-chlorophenyl)methanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Dichlorobenzophenone
Punto di fusione 50°C to 53°C
Quantità 5 g
Beilstein 2050630
Peso formulazione 251.11
Percent Purity ≥98%