Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2-Diethoxyacetophenone |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Salmon to Yellow |
| Densità | 1.0300g/mL |
| Punti di ebollizione | 131°C to 134°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 128°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |