Learn More
2,2-Diethoxyethanethioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10208772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10208772 10 g Amber Glass Bottle 10g
10125642 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10208772 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01292EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 73956-15-7
Formula molecolare C6H13NO2S
Molecular Weight (g/mol) 163.235
Numero MDL MFCD06658986
InChI Key MQSDGAKLSVITHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794734
IUPAC Name 2,2-diethoxyethanethioamide
SMILES CCOC(C(=S)N)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Diethoxyethanethioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Sinonimo 2,2-diethoxy-ethanethioamide, diethoxythioacetamide, 2,2-diethoxythioacetamide, 2,2,-diethoxyethanethioamide, ethanethioamide, 2,2-diethoxy, ethanethioamide,2,2-diethoxy, 2,2-bis ethyloxy ethanethioamide, 1-amino-2,2-diethoxyethane-1-thione
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 97%