Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11406836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11406836 1 g 1g
11416836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11406836 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23955.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126120-85-2 | C8H4F2O4 | 202.113 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126120-85-2
Formula molecolare C8H4F2O4
Molecular Weight (g/mol) 202.113
Numero MDL MFCD01631473
InChI Key ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene-4-carboxylic acid, acmc-1c3im, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro, 2,2-bis fluoranyl-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2774067
IUPAC Name 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)OC(O2)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 202°C to 205°C
Quantità 1 g
Beilstein 7292629
Peso formulazione 202.12
Percent Purity 97%