Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, TRC
Codice prodotto. 30386577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386577 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD445593250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Formula molecolare C8 H4 F2 O4
Quantità 250 mg
Sinonimo 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid, CGA192155
InChI Formula InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
IUPAC Name 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 202.11
Peso formulazione 202.0078