Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15199323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15199323 5 g Bottiglia in vetro 5g
15189323 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15199323 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449140050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 656-46-2
Formula molecolare C8H4F2O4
Molecular Weight (g/mol) 202.12
InChI Key VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
PubChem CID 608772
IUPAC Name 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Difluoro-1, 3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Punto di fusione 153°C to 157°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid