Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97%
Codice prodotto. 11408917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11408917 5 g 5g
11418917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11408917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20540.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1583-59-1 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1583-59-1
Formula molecolare C7H4F2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD00236217
InChI Key DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
IUPAC Name 2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
SMILES FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Densità 1.308
Punti di ebollizione 129°C to 130°C
Punto d'infiammabilità 32°C (90°F)
Indice di rifrazione 1.443
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1307648
Peso formulazione 158.11
Percent Purity 97%