Learn More
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, TRC
Codice prodotto. 30376976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376976 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376976 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44556510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
CAS 1583-59-1
Formula molecolare C7H4F2O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole
InChI Formula InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
SMILES FC1(F)Oc2ccccc2O1
IUPAC Name 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Molecular Weight (g/mol) 158.1
Peso formulazione 158.0179