Learn More
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15418295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418295 250 mg 250mg
15408295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418295 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33055.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 128073-33-6 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128073-33-6
Formula molecolare C5H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 136.098
Numero MDL MFCD07777163
InChI Key HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid, 2,2-difluoro-1-methyl cyclopropane carboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid
PubChem CID 14695229
IUPAC Name 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES CC1(CC1(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Punto di fusione 62°C to 64°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 136.1
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid