Learn More
2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10403510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10403510 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10403510 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00153DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS 142492-01-1
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4H7F2NO2
Numero MDL MFCD06248152
Quantità 1 g
Sinonimo n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
InChI Key CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CON(C)C(=O)C(F)F
IUPAC Name 2,2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 139.10
PubChem CID 19023731
Peso formulazione 139.1
Percent Purity 95%