Learn More
2,2-Difluorobutyric acid, 97%
Codice prodotto. 15483307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483307 250 mg 250mg
11465550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25830.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2366-62-3 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2366-62-3
Formula molecolare C4H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.087
Numero MDL MFCD03093765
InChI Key SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-difluorobutyric acid, 2,2-difluorobutyricacid, pubchem15470, difluoramino butyric acid, 2,2-bis fluoranyl butanoic acid
PubChem CID 3711426
IUPAC Name 2,2-difluorobutanoic acid
SMILES CCC(C(=O)O)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Difluorobutyric acid
Punto di fusione 7°C to 9°C
Densità 1.22
Punti di ebollizione 100°C to 101°C (8.5 mmHg)
Formula lineare CH3CH2CF2COOH
Indice di rifrazione 1.3645
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Peso formulazione 124.09
Percent Purity 97%