Learn More
2,2-Difluoropropionic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11331959 1 g 1g
15433347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11331959 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26030.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 373-96-6 | Molecular Formula: C3H4F2O2 | Molecular Weight: 110.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 373-96-6
Formula molecolare C3H4F2O2
Molecular Weight (g/mol) 110.06
Numero MDL MFCD03093764
InChI Key PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
PubChem CID 2782825
IUPAC Name 2,2-difluoropropanoic acid
SMILES CC(F)(F)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Difluoropropionic acid
Punto di fusione 36°C to 44°C
Punti di ebollizione 142°C
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Formula lineare CH3CF2COOH
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 110.06
Percent Purity 97%