Learn More
2,2-Difluoropropionic acid, TRC
Codice prodotto. 30377101
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377101 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377101 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD455898100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Difluoropropionic acid
CAS 373-96-6
Formula molecolare C3H4O2F2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
SMILES CC(F)(F)C(=O)O
IUPAC Name 2,2-difluoropropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 110.05
Peso formulazione 110.0179