Learn More
2,2-Difluoropropionic acid, TRC
Codice prodotto. 30368960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368960 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368960 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4558981G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Difluoropropionic acid
CAS 373-96-6
Formula molecolare C3H4O2F2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
SMILES CC(F)(F)C(=O)O
IUPAC Name 2,2-difluoropropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 110.05
Peso formulazione 110.0179