Learn More
2,2-Difluoropropionic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2-Difluoropropionic acid |
| CAS | 373-96-6 |
| Formula molecolare | C3H4O2F2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(F)(F)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2,2-difluoropropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.05 |
| Peso formulazione | 110.0179 |