Learn More
2,2'-Dihydroxybiphenyl, 99%
Codice prodotto. 11414130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11414130 25 g 25g
11492537 100 g 100g
11402547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414130 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14800.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2,2'-Dihydroxybiphenyl, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2′-Dihydroxybiphenyl, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1806-29-7
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00002210
InChI Key IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Punto di fusione 107°C to 111°C
Densità 1.34
Punti di ebollizione 314°C to 316°C
Punto d'infiammabilità 154°C (309°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1638363
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name 2-(2-hydroxyphenyl)phenol
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-2,2-diol