Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one, TRC
Codice prodotto. 30383981
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30383981 10 g
30377103 5 g
30369971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30383981 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47284010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74181-34-3
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Sinonimo 1,3-Dioxan-5-one, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
IUPAC Name 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one
SMILES CC1(C)OCC(=O)CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 130.063