Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione, 98%
Codice prodotto. 10647164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647164 500 g Bottiglia in vetro 500g
10617352 25 g Bottiglia in vetro 25g
10421821 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 198455000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2033-24-1
Formula molecolare C6H8O4
Molecular Weight (g/mol) 144.13
Numero MDL MFCD00006638
InChI Key GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC Name 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92°C to 96°C
Colore Beige-Brown to Brown-White
Punto d'infiammabilità >365°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Fieser 08,313; 10,252; 11,311; 13,172
Indice di Merck 15, 5885
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/100 mL (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol and chloroform
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder