Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 97%
Codice prodotto. 10624755 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10624755 1 g Bottiglia in vetro 1g
10401484 5 g Bottiglia in vetro 5g
2 options
Codice prodotto. 10624755
Marca: Thermo Scientific Acros 397410010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22195-47-7 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22195-47-7
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD01321384
InChI Key HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
PubChem CID 4122349
IUPAC Name (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamine
SMILES CC1(C)OCC(CN)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanamine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0120g/mL
Punti di ebollizione 164°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.012
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.