Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, 99%
Codice prodotto. 11494120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11494120 250 g 250g
11464123 500 g 500g
11474123 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494120 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10340.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 126-30-7 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Used for protection of carbonyl groups as 4,4-dimethyl-1,3-dioxanes, often preferred to the more usual 1,3-dioxolanes due to easier separation and greater stability, for protection of carbonyl group of 4-bromo-2-propanone using p-toluenesulfonic acid in the presence of triethyl orthoformate. It is used in the synthesis of polyesters, paints, lubricants, and plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used for protection of carbonyl groups as 4,4-dimethyl-1,3-dioxanes, often preferred to the more usual 1,3-dioxolanes due to easier separation and greater stability, for protection of carbonyl group of 4-bromo-2-propanone using p-toluenesulfonic acid in the presence of triethyl orthoformate. It is used in the synthesis of polyesters, paints, lubricants, and plasticizers.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing agents, water/moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-30-7
Formula molecolare C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00004685
InChI Key SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neopentyl glycol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, dimethylolpropane, neopentylene glycol, neopentanediol, neopentylglycol, 1,3-propanediol, 2,2-dimethyl, neol, hydroxypivalyl alcohol, dimethyltrimethylene glycol
PubChem CID 31344
IUPAC Name 2,2-dimethylpropane-1,3-diol
SMILES CC(C)(CO)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Punto di fusione 125°C to 130°C
Densità 1.042
Punti di ebollizione 210°C to 212°C
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Odore Mild
Quantità 250 g
Beilstein 605291
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,6458
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol