Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10123174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10123174 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10183214 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27214CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 68298-46-4
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Numero MDL MFCD00075581
InChI Key LMTIGABGABPAGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine, unii-c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-aminobenzofuran, 7-amino-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl, c3e03fdp2f, 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-amine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranamine, dsstox_cid_24715
PubChem CID 91697
SMILES CC1(C)CC2=CC=CC(N)=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-amine
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 95%