Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| IUPAC Name | 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde |
| Peso formulazione | 176.21 |
| Percent Purity | 97% |