Learn More
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10308393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10308393 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10563245 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10308393 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27206CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 87254-55-5
Formula molecolare C11H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 189.214
Numero MDL MFCD09025825
InChI Key JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
PubChem CID 18525712
IUPAC Name 7-isocyanato-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran
SMILES CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.21
Percent Purity 97%