Learn More
(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
IUPAC Name | (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)methanamine |
Peso formulazione | 177.25 |
Percent Purity | 97% |