Learn More
(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10160463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10160463 1 g Amber Glass Bottle 1g
10011724 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10160463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27213DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 868755-44-6
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.25
Numero MDL MFCD08271885
InChI Key BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
PubChem CID 18525713
SMILES CC1(C)CC2=C(O1)C(CN)=CC=C2
Specifications
Materiale o nome chimico (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1-(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methanamine
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 97%