Learn More
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%
Codice prodotto. 15406236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15406236 250 mg 250mg
15497548 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15406236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61058.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 866089-28-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
It possess various biological activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It possess various biological activities.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store under room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 866089-28-3
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Numero MDL MFCD11603419
InChI Key WILBVUMFTFLAHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl
PubChem CID 23587101
IUPAC Name 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazine
SMILES CC1(CNC2=CC=CC=C2O1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine