Learn More
2,2-Dimethyl-3-butenoic acid, 95%
Codice prodotto. 15471099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471099 5 g 5g
15481099 250 mg 250mg
15461099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471099 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64067.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10276-09-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10276-09-2
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.144
Numero MDL MFCD00196967
InChI Key SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139122
IUPAC Name 2,2-dimethylbut-3-enoic acid
SMILES CC(C)(C=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Punto di fusione -6°C
Colore Colorless
Densità 0.957 g/mL
Punti di ebollizione 185°C
Indice di rifrazione 1.4295
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1700758
Sinonimo 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid