Learn More
2,2-Dimethyl-3-hexanone, 99%
Codice prodotto. 11449037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449037 5 g 5g
11439037 1 g 1g
11459037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20612.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5405-79-8 | C8H16O | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5405-79-8
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00027140
InChI Key PYCHXHVFOZBVEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethyl-3-hexanone, 3-hexanone, 2,2-dimethyl, tert-butyl propyl ketone, acmc-20aojp, 3-hexanone,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3-one, 2,2-dimethyl-hexan-3-one, 3-hexanone,2,2-dimethyl
PubChem CID 221168
IUPAC Name 2,2-dimethylhexan-3-one
SMILES CCCC(=O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-3-hexanone
Indice di rifrazione 1.4105
Quantità 5 g
Peso formulazione 128.21
Percent Purity 99%