Learn More
2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine, Mikromol™
Codice prodotto. 30050839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050839 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050839 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0021.150100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Nomi componenti o analita 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424
InChI Formula InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMILES CC1(C)OCC=CCO1
IUPAC Name 2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Molecular Weight (g/mol) 128.169
Quantità 100 mg
Peso formulazione 128.0837 g/mol