Learn More
2,2-Dimethyl-4-pentenal, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10017402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 10017402
Marca: Thermo Scientific Acros 295040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5497-67-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethyl-4-pentenal
CAS 5497-67-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8250g/mL
Punti di ebollizione 124.0°C to 125.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12O
Formula lineare H2C=CHCH2C(CH3)2CHO
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Numero MDL MFCD00010699
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.825
Sinonimo 2,2-dimethyl-4-pentenal, 4-pentenal, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enal, 4-pentenal,2,2-dimethyl, zlchem 644, acmc-20aojn, pubchem22726, 2,2-dimethyl4-pentenal, 4-pentenal,2-dimethyl, 2,2-dimethy-4-pentenal
InChI Key DXSDIWHOOOBQTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(CC=C)C=O
IUPAC Name 2,2-dimethylpent-4-enal
Stabilizzatore 0.1% hydroquinone
Molecular Weight (g/mol) 112.17
PubChem CID 79636
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2-Dimethyl-4-pentenal, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.